Läs mer
Fisherbrand™ accupHast™ Variabel temperatur pH-kombinationselektroder: Kvicksilverfri
Produktkod. 11540114 Handla allt Fisherbrand Produkter
Kontakttyper:
Amerikansk standard/stift
BNC/0,25 tum. Telefon ATC
BNC/ATC
BNC/Mini-Phone ATC
BNC/RCA
Modell:
Extra lång epoxikropp
Extra lång epoxikropp
MicroProbe™ glaskropp
Mikroprob™ glaskropp
Standard glaskropp
pH/ATC, Extra lång epoxikropp
Längd (metrisk):
102 mm
140 mm
143 mm
165 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11540114
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Snabb, exakt respons trots temperaturförändringar
  • Patenterad design med dubbla keramiska kopplingar, förseglad Ag/AgCl-referens och speciell elektrolyt
  • Eliminerar långsam respons vid mätning av prover vid olika temperaturer i snabb följd
  • Exakt till± 0,01 pH vid 25 °C och± 0,05 pH från -5° till +80 °C
  • Svarstid, 20 sekunder eller mindre; försumbar drift
Förbättrat flöde, mindre kontaminering
  • Isolerat referenselement och yttre KCl-fyllningslösning
  • Eliminerar igensättning från silverföreningsutfällningar
  • Inget silver eller kvicksilver förorenar proverna
  • Val av standard och MicroProbe™ glas eller extra långa epoxikroppar
accupHast Standard glaskroppselektrod
  • Glaskropp i standardstorlek
  • Nedsänkning till 102 mm
  • Kropps- och spetsdiameter, 10 mm
accupHast MicroProbe Glaskroppselektrod
  • Glaskropp i halvmikrostorlek
  • Nedsänkning till 165 mm
  • Kroppsdiameter, 10 mm; spets diameter, 5 mm
accupHast Extra lång epoxikroppselektrod
  • Extra lång epoxikropp
  • Nedsänkning till 140 mm
  • Kroppsdiameter, 10 mm
accupHast Extra lång epoxikropp pH/ATC-elektrod
  • Extra lång epoxikropp
  • Inbyggd ATC-sond
  • Nedsänkning till 143 mm
  • Kroppsdiameter, 10 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kontakttyper BNC/ATC
Korsning Dubbel keramik
Material Glas
pH-intervall 0 till 14
Temperatur (metrisk) Drift -5 °C till +100 °C
Typ Kombination Ag/AgCl pH-elektrod, ej påfyllningsbar, plan yta
Typ av fyllningslösning Mättad KCl
För användning med (applikation) pH
För användning med (utrustning) pH-mätare
Intern referens Ag/AgCl
Modell Standard glaskropp
Svarstid 20 sek.
Temperatur (engelska) Drift 23 °F till 212 °F
Längd (engelska) 4 tum
Längd (metrisk) 102 mm
Diameter (engelska) 0,4 tum.
Diameter (metrisk) 10 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt