Läs mer
Fisherbrand™ accuTupH™ Robusta Bulb pH-kombinationselektroder - Kvicksilverfri
Handla allt Fisherbrand Produkter
Kontakttyper:
Amerikansk standard/stift
BNC och Phono Plug
BNC/ATC
US Standard/Pin
Korsning:
Dubbel
Enkel
Typ av fyllningslösning:
Mättad KCl
Vätska
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
pH-kombinationselektrod för laboratorieanvändning och exakta QC-mätningar med en svarstid på under 10 sekunder.
- pH combination electrode
- Single junction
- Temperature range: 80-100°C
- pH range: 0-14
- Response time under 10 seconds.
Specifikationer
Specifikationer
| Kontakttyper | Amerikansk standard/stift |
| Korsning | Enkel |
| Material | Glass |
| pH-intervall | 0 to 14 |
| Temperatur (metrisk) Drift | 0°C to 100°C |
| Typ | Combination pH Electrode |
| Typ av fyllningslösning | Vätska |
| För användning med (applikation) | pH |
| Intern referens | Ag/AgCl |
| mV räckvidd | 0 to ±25 mV |
| Visa mer |