Läs mer
Fisherbrand™ accuTupH™ Robusta Bulb pH-kombinationselektroder - Kvicksilverfri
Produktkod. 11550174 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Kontakttyper:
Amerikansk standard/pinne
BNC och Phono Plug
BNC/ATC
US Standard/Pin
Korsning:
Dubbel
Enkel
Typ av fyllningslösning:
Mättad KCl
Vätska
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kontakttyper Korsning Typ av fyllningslösning Förpackningsstorlek
11550174 BNC och Phono Plug Dubbel Mättad KCl Varje
11560084 BNC/ATC Enkel Vätska Varje
11550084 Amerikansk standard/pinne Enkel Vätska Varje
11580154 US Standard/Pin Dubbel Vätska Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11550174
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Optimal för labbanvändning och exakta QC-mätningar.
pH-kombinationselektrod för laboratorieanvändning och exakta QC-mätningar med en svarstid på under 10 sekunder.
  • pH-kombinationselektrod
  • Dubbel knutpunkt
  • Temperaturområde: 80-100 °C
  • pH-område: 0-14
  • Svarstid under 10 sekunder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kontakttyper BNC och Phono Plug
Korsning Dubbel
Material Glas
pH-intervall 0 till 14
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C till 100 °C
Typ Kombinerad pH-elektrod
Typ av fyllningslösning Mättad KCl
För användning med (applikation) pH, Tris
Intern referens Ag/AgCl
mV räckvidd 0 till± 25 mV
Svarstid <10 sek.
Temperatur (engelska) Drift 32°F till 212°F
Längd (engelska) 4 tum
Längd (metrisk) 102 mm
Diameter (engelska) 0,47 tum.
Diameter (metrisk) 12 mm