Läs mer
Fisherbrand™ accuTupH™ Robusta Bulb pH-kombinationselektroder - Kvicksilverfri
Produktkod. 11560084 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Kontakttyper:
Amerikansk standard/pinne
BNC och Phono Plug
BNC/ATC
US Standard/Pin
Korsning:
Dubbel
Enkel
Typ av fyllningslösning:
Mättad KCl
Vätska
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kontakttyper Korsning Typ av fyllningslösning Förpackningsstorlek
11560084 BNC/ATC Enkel Vätska Varje
11550084 Amerikansk standard/pinne Enkel Vätska Varje
11580154 US Standard/Pin Dubbel Vätska Varje
11550174 BNC och Phono Plug Dubbel Mättad KCl Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11560084
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3645.00 SEK
    2623.20 SEK / Paket med 1
    Save 1021.80 SEK
    28% Av
Beräknad leverans: 03-11-2026
Optimal för labbanvändning och exakta QC-mätningar.
pH-kombinationselektrod för laboratorieanvändning och exakta QC-mätningar med en svarstid på under 10 sekunder.
  • pH-kombinationselektrod
  • Enkel korsning
  • Temperaturområde: 80-100 °C
  • pH-område: 0-14
  • Svarstid under 10 sekunder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kontakttyper BNC/ATC
Korsning Enkel
Material Glas
pH-intervall 0 till 14
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C till 100 °C
Typ Kombinerad pH-elektrod
Typ av fyllningslösning Vätska
För användning med (applikation) pH
Intern referens Ag/AgCl
mV räckvidd 0 till± 25 mV
Svarstid <10 sek.
Temperatur (engelska) Drift 32°F till 212°F
Temperaturområde (metriskt). 80 °C till 100 °C
Längd (engelska) 4 tum
Längd (metrisk) 102 mm
Diameter (engelska) 0,4 tum.
Diameter (metrisk) 10 mm