Läs mer
Fisherbrand™ accuTupH™ Robusta Bulb pH-kombinationselektroder - Kvicksilverfri
Handla allt Fisherbrand ProdukterBeskrivning
pH-kombinationselektrod för laboratorieanvändning och exakta QC-mätningar med en svarstid på under 10 sekunder.
- pH-kombinationselektrod
- Dubbel knutpunkt
- Temperaturområde: 80-100 °C
- pH-område: 0-14
- Svarstid under 10 sekunder.
Specifikationer
Specifikationer
| Kontakttyper | US Standard/Pin |
| Korsning | Dubbel |
| Material | Glas |
| pH-intervall | 0 till 14 |
| Temperatur (metrisk) Drift | 0 °C till 100 °C |
| Typ | Kombination Ag/AgCl pH-elektrod, ej påfyllningsbar, plan yta |
| Typ av fyllningslösning | Vätska |
| För användning med (applikation) | pH, Tris |
| Intern referens | Ag/AgCl |
| mV räckvidd | 0 till± 25 mV |
| Visa mer |