Läs mer
Fisherbrand™ accuTupH™ Robusta Bulb pH-kombinationselektroder - Kvicksilverfri
Handla allt Fisherbrand Produkter
Kontakttyper:
Amerikansk standard/stift
BNC och Phono Plug
BNC/ATC
US Standard/Pin
Korsning:
Dubbel
Enkel
Typ av fyllningslösning:
Mättad KCl
Vätska
Förpackningsstorlek:
Varje
Beschreibung
pH-kombinationselektrod för laboratorieanvändning och exakta QC-mätningar med en svarstid på under 10 sekunder.
- pH-kombinationselektrod
- Enkel korsning
- Temperaturområde: 80-100 °C
- pH-område: 0-14
- Svarstid under 10 sekunder.
Spezifikation
Spezifikation
| Kontakttyper | BNC/ATC |
| Korsning | Enkel |
| Material | Glas |
| pH-intervall | 0 till 14 |
| Temperatur (metrisk) Drift | 0 °C till 100 °C |
| Typ | Kombinations pH-elektrod |
| Typ av fyllningslösning | Vätska |
| För användning med (applikation) | pH |
| Intern referens | Ag/AgCl |
| mV räckvidd | 0 till± 25 mV |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur