Läs mer
Fisherbrand™ Luftdrivna analoga omrörare
Produktkod. 15102997 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Hastighet:
10 000 varv/min
1000 varv/min
1200 varv/min
3000 varv/min
Kapacitet:
10 l
20 l
50 l
Vridmoment:
45
203
294
633
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Hastighet Kapacitet Vridmoment Förpackningsstorlek
15102997 10 000 varv/min 10 l 45 -
15192987 3000 varv/min 50 l 633 Varje
15112997 1200 varv/min 20 l 203 Varje
15122997 1000 varv/min 20 l 294 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15102997
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6190.00 SEK
    4521.11 SEK / Paket med 1
    Save 1668.89 SEK
    26% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 03-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
  • A 9/16 in. dia. x 10 in. L support rod
  • Four ft. air hose with double fittings for connection to air supply
    • Variabel hastighet och explosionssäkra omrörare idealiska för att säkert blanda alla typer av lösningsmedel, lacker och flyktiga kemikalier utan möjlighet till gnisttändning.
      • Nålventil tillåter variation i blandningshastighet
      • Specialljuddämpare säkerställer tystare drift
      • Vändbara modeller har motorer som kan ställas in att rotera i båda riktningarna genom att ansluta lufttillförselledningen till höger port för moturs rotation eller vänster port för medurs rotation
      • Kan användas med brandfarliga kemikalier för explosionssäker blandning
      Beställningsinfo
      Axel, propeller, stativ och klämma finns separat
Specifikationer
Hastighet 10 000 varv/min
Kapacitet 10 l
Visa Analog
Spänning 0/1 V
Diameter (engelska) 0,37 tum.
Diameter (metrisk) axel 0.95 cm
Höjd (engelska) 16,9 cm
Höjd (metrisk) 18 cm
Längd (engelska) 30,08 cm
Hästkraft 0.3
För användning med (applikation) Säker blandning av alla typer av lösningsmedel, lack och flyktiga kemikalier
Inkluderar 10 L x 0,56 tum dia. stödstång, 4 fot luftslang med dubbla kopplingar för anslutning till lufttillförsel
Material Stål Aluminium
Modell Luftdriven omrörare
Tryck (engelska) Lufttillförsel 30 till 100 psi
Vridmoment 45
Typ Luftdriven omrörare
Viskositet 5 000 mPas
Vikt (engelska) 5 lb.
Vikt (metrisk) 2.3 kg