Läs mer
Fisherbrand™ Luftdrivna analoga omrörare
Produktkod. p-4642092 Handla allt Fisherbrand Produkter
Hastighet:
10,000 rpm
1000 rpm
1200 rpm
3000 rpm
Kapacitet:
10 L
20 L
50 L
Vridmoment:
45
203
294
633
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15192987
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Innehåller
  • A 9/16 in. dia. x 10 in. L support rod
  • Four ft. air hose with double fittings for connection to air supply
    • Variabel hastighet och explosionssäkra omrörare idealiska för att säkert blanda alla typer av lösningsmedel, lacker och flyktiga kemikalier utan möjlighet till gnisttändning.
      • Needle valve allows variation in mixing speed
      • Special muffler ensures quieter operation
      • Reversible models have motors which can be set to rotate in either direction by connecting the air supply line to the right port for counter-clockwise rotation or the left port for clockwise rotation
      • Can be used with flammable chemicals for explosion proof mixing
      Beställningsinfo
      Axel, propeller, stativ och klämma finns separat
Specifikationer
Hastighet 3000 rpm
Kapacitet 50 L
Visa Analog
Spänning 0/1 V
Diameter (engelska) 0.5 in.
Diameter (metrisk) axel 1.27 cm
Höjd (engelska) 9 in.
Höjd (metrisk) 23 cm
Längd (engelska) 14 in.
Längd (metrisk) 36 cm
Hästkraft 1.5
För användning med (applikation) Safely mixing all types of solvents, lacquers and volatile chemicals
Inkluderar 10 L x 0.56 in. dia. support rod, 4 ft. air hose with double fittings for connection to air supply
Material Steel Aluminum
Tryck (engelska) Lufttillförsel 40 to 100 psi
Vridmoment 633
Typ Air Powered Overhead Stirrer
Viskositet 30,000 mPas
Vikt (engelska) 10 lb.
Vikt (metrisk) 4.6 kg