Läs mer
Fisherbrand™ Anti-Static Static-Away™ Handtag Borstar
Produktkod. 11704356 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Längd (metrisk) borste:
2,54 cm
5,08 cm
7,62 cm
Längd (metriskt) handtag:
12,7 cm
15,24 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) borste Längd (metriskt) handtag Förpackningsstorlek
11704356 7,62 cm 15,24 cm Varje
11784346 2,54 cm 12,7 cm Varje
11794346 5,08 cm 12,7 cm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11704356
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    326.65 SEK
    305.47 SEK / Paket med 1
    Save 21.18 SEK
    6% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Anti-Static Static-Away™ Handtag Borstar designade med de mjukaste hårstrån som finns för att förhindra repor.
  • Ta bort statiska laddningar när de borstar
  • Ledande komposithandtag
  • Långa handtag ger åtkomst till svåra ställen
  • Eliminera möjligheten att en hand rör vid
  • Vikt:< 1 oz. (28,3 g)
Specifikationer
Produkttyp Antistatisk borste
Borstmaterial Syntetiska fibrer
Färgkodad Nej
Handtagsmaterial Konduktiv komposit
Typ av handtag Antistatisk
Tips Typ Rak
Doft Oparfymerad
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Idealisk för att damma av vågar, kyvetter, objektglas, optik och instrument/datorskärmar, designade med de mjukaste hårstrån som finns tillgängliga för att förhindra repor
Längd (engelska) Borste 3 tum
Längd (engelska) Handtag 6 tum
Längd (metrisk) borste 7,62 cm
Längd (metriskt) handtag 15,24 cm
Vikt (engelska) 0,5 oz.
Vikt (metrisk) 14.17 g