Läs mer
Fisherbrand™ Anti-Static Static-Away™ Handtag Borstar
Produktkod. p-3743146 Handla allt Fisherbrand Produkter
Längd (metrisk) borste:
2,54 cm
5,08 cm
7,62 cm
Längd (metriskt) handtag:
12,7 cm
15,24 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11784346
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Anti-Static Static-Away™ Handtag Borstar designade med de mjukaste hårstrån som finns för att förhindra repor.
  • Remove static charges as they brush
  • Conductive composite handle
  • Long handles allow access to difficult places
  • Eliminate the possibility of a hand touching
  • Weight: <1 oz. (28.3 g)
Specifikationer
Produkttyp Anti-static Brush
Borstmaterial Synthetic Fibers
Borsttyp Soft
Färgkodad No
Handtagsmaterial Conductive Composite
Typ av handtag Anti-static
Tips Typ Straight
Doft Unscented
Sterilitet Non-sterile
För användning med (applikation) Ideal for dusting balances, cuvets, microscope slides, optics and instrument/computer screens, designed with the softest hairs available to prevent scratching
Längd (engelska) Borste 1 in.
Längd (engelska) Handtag 5 in.
Längd (metrisk) borste 2,54 cm
Längd (metriskt) handtag 12,7 cm
Vikt (engelska) 0.5 oz.
Vikt (metrisk) 14.17 g