Läs mer
Diverse pH-buffertpåsar, Fisherbrand™
Produktkod. 17927242
Change view
Kvantitet:
20 påsar
Produktkod. Kvantitet
17927242 20 påsar
1 options
Produktkod. 17927242 Leverantör Fisherbrand Leverantörsnummer 3565304
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ekonomisk, exakt, bekväm
  • ±0,01pH noggrannhet vid 25 °C (77 °F)
  • Förpackning med 20 påsar: fem påsar vardera med pH 4, 7 och 10 buffertar och sköljlösning
Certifikat
Alla lösningar är certifierade spårbara till NIST™ standarder.
Specifikationer
För användning med (applikation) Kalibrering
För användning med (utrustning) pH Meter and Electrode
pH 4; 10; 7
Fysisk form Vätska
Kvantitet 20 påsar
Lösningstyp Buffer