Läs mer
Fisherbrand™ Baume hydrometrar
Produktkod. 11796923 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Certifikat och efterlevnad:
Utan 3-punktscertifiering
Ökar:
0,1°
Längd (metrisk):
305 mm
310 mm
Baume Range:
19 till 31°
9 till 21°
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Certifikat och efterlevnad Ökar Längd (metrisk) Baume Range
11796923 Utan 3-punktscertifiering 0,1° 305 mm 9 till 21°
11706933 Utan 3-punktscertifiering 0,1° 310 mm 19 till 31°
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11796923
Baume tung våg för arbete med vätskor tyngre än vatten.
Baume tung våg för arbete med vätskor tyngre än vatten.
  • Permanent märkt med individuella serienummer
Beställningsinfo
Använda Fisherbrand cylinder 08-530J med 250mL vätska för nedsänkning, tillgänglig separat
Certifikat
Ett certifikat tillhandahålls för att indikera spårbarhet till standarder som tillhandahålls av NIST™ .
Uppfyllande
Noggrannheten möter eller överträffar ASTM™ E 100 specifikationer, Kalibrerad enligt ASTM E 126 specifikationer.
Specifikationer
Typ Baume Hydrometer
Ökar 0,1°
Certifikat och efterlevnad Utan 3-punktscertifiering
Längd (metrisk) 305 mm
Material Soda Lime Glas
Baume Range 9 till 21°
För användning med (applikation) Baume 'Heavy' våg för vätskor tyngre än vatten