Läs mer
Fisherbrand™ Baume hydrometrar
Produktkod. p-191098 Handla allt Fisherbrand Produkter
Certifikat och efterlevnad:
Utan 3-punktscertifiering
Ökar:
0,1°
Längd (metrisk):
305 mm
310 mm
Baume Range:
19 till 31°
9 till 21°
Produktkod. 11796923
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Baume tung våg för arbete med vätskor tyngre än vatten.
Baume tung våg för arbete med vätskor tyngre än vatten.
  • Permanent märkt med individuella serienummer
Ordreinfo
Använda Fisherbrand cylinder 08-530J med 250mL vätska för nedsänkning, tillgänglig separat
Certificeringer
Ett certifikat tillhandahålls för att indikera spårbarhet till standarder som tillhandahålls av NIST™ .
Overholdelse
Noggrannheten möter eller överträffar ASTM™ E 100 specifikationer, Kalibrerad enligt ASTM E 126 specifikationer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Typ Baume Hydrometer
Ökar 0,1°
Certifikat och efterlevnad Utan 3-punktscertifiering
Längd (metrisk) 305 mm
Material Soda Lime Glas
Baume Range 9 till 21°
För användning med (applikation) Baume 'Heavy' våg för vätskor tyngre än vatten
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.