Läs mer
Fisherbrand™ Traceable™ Storsiffrig timer/stoppur
Produktkod. 11745863 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Tidsintervall:
99 timmar. 59 min 59 sek
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Tidsintervall Förpackningsstorlek
11745863 99 timmar. 59 min 59 sek Varje
1 options
Produktkod. 11745863
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Innehåller
Silveroxidbatteri
Ställ in fyra separata kanaler från 99 timmar, 59 minuter, 59 sekunder till en sekund. Fisherbrand™ Traceable™ Big Digit Timer/stoppur avger ett larm när noll uppnås och börjar sedan räkna upp.
  • Jätte 0,75 tum. (19 mm) skärm för bättre läsbarhet
  • Funktioner inkluderar nedräkning, uppräkning (stoppur), time-out och tid på dagen
  • När noll nås, ljuder larmet och timern börjar räkna upp
  • Alla fyra kanalerna kan användas samtidigt i valfri kombination av nedräkning/uppräkning
  • Motsvarande batteribyten är: RAYOVAC RW42, DURACELL D357 och EVEREADY 357.
Beställningsinfo
Mått: 2,75 L x 2,5 W x 0,5 tum. H (7,0 x 6,4 x 1,3 cm).
Certifikat
Individuellt serienummer Traceable™ Intyg ges från en ISO 17025 kalibreringslaboratorium ackrediterat av A2LA™ . Det indikerar spårbarhet till standarder som tillhandahålls av NIST™ .
Specifikationer
Produkttyp 4-kanals larmtimer
Tidsintervall 99 timmar. 59 min 59 sek
Noggrannhet 0.0001
Upplösning 1 sekund
Visa LCD
Mått (L x B x H) 2,75 x 2,5 x 0,5 tum. (7 x 6,4 x 1,3 cm)
Längd (engelska) 2,75 tum
Längd (metrisk) 7 cm
Bredd (engelska) 2,5 tum
Bredd (metrisk) 6.4 cm
Höjd (engelska) 0,5 tum
Höjd (engelska) Display 0,75 tum
Höjd (metrisk) 1.3 cm
Höjd (metrisk) display 1.9 cm
Vikt (engelska) 2 oz.
Vikt (metrisk) 56.69 g
Inkluderar Silveroxidbatteri
För användning med (applikation) Hög display som tillåter visning från hela labbet
Certifikat och efterlevnad ISO 17025, A2LA, NIST