Läs mer
Fisherbrand™ Kompakt termometer med sond
Produktkod. 12363037 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Temperaturområde (metriskt):
-50 °C till +300 °C
Produktkod. Temperaturområde (metriskt)
12363037 -50 °C till +300 °C
1 options
Produktkod. 12363037
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Termometer med rostfritt stålsond.
  • Datahållning
  • °C/° F utbyte
  • Larminställning för hög/låg temperatur
  • Med timer
Specifikationer
  • Mätområde: -50° till +300 °C/-58° till +572 °F
  • Batteri: 1,5V storlek AAA x 1 st
  • Tidsintervall: 99 timmar 59 sekunder
  • Skärmstorlek: (36 x 16 mm) x 2
  • Sondlängd: 15 cm
  • Sonddiameter: 0,04 mm
  • Sondsladdens längd: 100 cm
  • Produktstorlek: 65 x 97 x 20 mm
Specifikationer
Diameter (metrisk) sond 0.04 mm
Mått (L x B x H) 65 x 97 x 20 mm
Visa mått (36 x 16 mm) x 2
Längd (metrisk) 8 cm
Längd (metrisk) kabel 100 cm
Längd (metrisk) sond 15 cm
Material Plast
Mätningstid 99 timmar 59 sekunder
Produkttyp Digital termometer
Max. Temperatur (engelska) 572 °F
Max. Temperatur (metrisk) 300 °C
Min. Temperatur (engelska) -58 °F
Min. Temperatur (metrisk) -50 °C
Temperaturområde (engelska) -58 °F till +572 °F
Temperaturområde (metriskt) -50 °C till +300 °C
Kalibrerad Ja
Visa Digital
Bredd (metrisk) 6 cm