Läs mer
Fisherbrand™ AX-500-seriens sammansatta forskningsmikroskop
Handla allt Fisherbrand Traceable ProdukterBeskrivning
- Val av optiska objektiv med stort förstoringsomfång: 4x, 10x, 40x, 100x: Akromat, Superhög kontrast och Plan-akromatisk
- Val av optiska huvuden: Monokulär, binokulär, trinokulär (tillåter montering av digitalkamera)
- Ergonomiskt designad, professionell ram med låg koaxialfokusering möjliggör enhandsanvändning, vilket gör långvarig användning bekväm
- Justerbar 3W LED-belysning med intensitetskontroll
- Inbyggd låg driv mekanisk nivå med förlängd post för X- och Y-styrning (135 mm x 140 mm)
- 18 mm okular med gummiögonskydd
- 30° lutande ergonomiskt Siedentopf-betraktningshuvud
Specifikationer
Specifikationer
| Kondensor typ | Abbe/Iris |
| Okular | 18 mm |
| Huvud stil | Trinokulär |
| Typ av belysning | LED |
| Förstoringskraft | 4X, 10X, 40X, 100X |
| Modell | AX-503A |
| Måltyper | DIN Achromatic |
| Produkttyp | Mikroskop |
| Inkluderar | IEC Strömkabel, inbyggd sladdhängare, dammskydd, insexnyckel |
| Nosstycke | Inåtvänd fyrdubbel roterande |
| Visa mer |