Läs mer
Fisherbrand™ Datordatainsamlingssystem för digital barometer
Handla allt Fisherbrand Traceable ProdukterBeskrivning
Håll koll på resultat för termometrar, hygrometrar, barometrar, ljusmätare, vindmätare, manometrar, löst syre, konduktivitet med mera. Datordatainsamlingssystem för digital barometer är för användning med Fisherbrand™ Traceable™ Digital barometer.
- Tillåter upp till åtta unika Traceable™ mätare för att samtidigt fånga data och skicka den till direkt till e-post till vilken smartphone eller dator som helst
- Fånga avläsningar permanent; hålla reda på resultaten
- Avläsningar sparas i en fil som kan visas, skrivas ut som de är eller slås samman i ett rapport- eller kalkylbladsformat
- Data fortsätter att samlas in i bakgrunden även när användaren arbetar med andra program
- 24/7 ljud/visuellt larm påminner användaren om att kontrollera data
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Programvara för datainsamling |
| Visningstyp | Ingen skärm |
| Programvarutyp | System för datainsamling |
| Inkluderar | CD, 6 fot. Kabel |
| För användning med (applikation) | Håller enkelt reda på resultat för termometrar, hygrometrar, barometrar, ljusmätare, vindmätare, manometrar, löst syre, konduktivitet och mer |
| För användning med (utrustning) | Fisherbrand Traceable Digital Barometer |
| Längd (engelska) Kabel | 6 ft. |