Läs mer
Fisherbrand™ Korrosionsbeständig axel och propellrar för överliggande omrörare
Produktkod. 15153007 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Längd (metrisk):
30,48 cm
45,72 cm
Längd (engelska):
30,08 cm
18 tum
Diameter (metrisk) fläkt:
6,35 cm
8,89 cm
Diameter (engelska) Fläkt:
2,5 tum
3,5 tum
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Längd (engelska) Diameter (metrisk) fläkt Diameter (engelska) Fläkt
15153007 30,48 cm 30,08 cm 6,35 cm 2,5 tum
15163007 45,72 cm 18 tum 8,89 cm 3,5 tum
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15153007
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kommer att motstå kemikalier och förhindra uppbyggnad.
  • Konstruerad med tjockt Virgin PTFE yttre skal
  • Styv inre kärna av rostfritt stål
  • Skaft 10 mm OD x 0,25 IO kärna
  • Det inre skaftet är 1 tum längre än det yttre skalet, vilket gör det möjligt att chucka direkt på axelns rostfria stålsektion
Specifikationer
Diameter (engelska) 0,39 tum
Diameter (engelska) Fläkt 2,5 tum
Diameter (metrisk) 1 cm
Diameter (metrisk) fläkt 6,35 cm
För användning med (utrustning) Overhead omrörare
Längd (engelska) 30,08 cm
Längd (metrisk) 30,48 cm
Typ Axel med propeller
Material PTFE, rostfritt stål