Läs mer
Fisherbrand™ Korrosionsbeständig axel och propellrar för överliggande omrörare
Produktkod. p-4641974 Handla allt Fisherbrand Produkter
Längd (metrisk):
30,48 cm
45,72 cm
Längd (engelska):
30,08 cm
18 tum
Diameter (metrisk) fläkt:
6,35 cm
8,89 cm
Diameter (engelska) Fläkt:
2,5 tum
3,5 tum
Produktkod. 15163007
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kommer att motstå kemikalier och förhindra uppbyggnad.
  • Konstruerad med tjockt Virgin PTFE yttre skal
  • Styv inre kärna av rostfritt stål
  • Skaft 10 mm OD x 0,25 IO kärna
  • Det inre skaftet är 1 tum längre än det yttre skalet, vilket gör det möjligt att chucka direkt på axelns rostfria stålsektion
Specifikationer
Diameter (engelska) 0,39 tum
Diameter (engelska) Fläkt 3,5 tum
Diameter (metrisk) 1 cm
Diameter (metrisk) fläkt 8,89 cm
För användning med (utrustning) Overhead omrörare
Längd (engelska) 18 tum
Längd (metrisk) 45,72 cm
Typ Axel med propeller
Material PTFE, stål