Beskrivning
De Fisher Scientific™ Kophorn för Model 120 Sonic Dismembrator används för indirekt bearbetning av individuella förseglade rör eller flaskor.
- Indirekt sonikeringstillbehör för att bearbeta ett prov i taget
- Förhindra korskontaminering
- Eliminera stänk och aerosoler
- Inkluderar: 1,5 tum. (3,8 cm) Kopphorn och 1,5 ml rörhållare.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Kopphorn |
| Diameter (engelska) | 1,5 tum Kopphorn |
| För användning med (applikation) | Idealisk för indirekt bearbetning av enskilda förseglade rör eller flaskor |
| För användning med (utrustning) | Modell 120 sonic dismembrator |
| Håller | 1 provrör |
| Inkluderar | 1,5 ml rörhållare |