Läs mer
Fisherbrand™ DAS-3 Datainsamlingssystem för Traceable™ Produkter med datorutgång
Produktkod. 11764316 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
Digital termometer, luftfuktighet/temperatur/daggpunktsmätare, platina ultraexakt termometer rostfri stålsond
Manometer-/tryck-/vakuummätare, minneshygrometer/termometer, utvidgad ledningsförmågasmätare och minneshygrometer/termometer
Minnes-bredvidstermometer, allmän hygrometer/termometer och aneometer/termometer
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
11764316 Manometer-/tryck-/vakuummätare, minneshygrometer/termometer, utvidgad ledningsförmågasmätare och minneshygrometer/termometer Varje
11704286 Digital termometer, luftfuktighet/temperatur/daggpunktsmätare, platina ultraexakt termometer rostfri stålsond Varje
11734316 Minnes-bredvidstermometer, allmän hygrometer/termometer och aneometer/termometer Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11764316
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2060.00 SEK
    1838.56 SEK / Paket med 1
    Save 221.44 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-02-2027
Innehåller
CD, 6 fot kabel (medföljande USB, serie- och instrumentanslutningar) kopplas in i instrumentet och datorn.
Kraftfullt och lättanvänt datainsamlingsprogram fungerar med spårbara instrument med datorutgång designad för att —fungera med Windows™ 98/Me/NT/2000/XP/Vista/Windows 7. Ansluter upp till åtta instrument som alla körs samtidigt på en dator.
  • Fånga avläsningar permanent
  • Rekord med intervaller från 1 till 10 000 sekunder
  • Enkel plug-and-play
  • Visar minsta/maximala avläsningar
  • Använder ett larmläge som gör att användaren kan bli visuellt, hörbart och via e-post meddelad när ett larm utlöses
  • Obegränsade läsningar sparas i en fil som kan visas och skrivas ut som den är, eller kan skrivas ut i vilket rapport- eller kalkylbladsformat som helst
  • Nätverksserver/klientfunktion gör det möjligt att övervaka den insamlade datan på en fjärrarbetsstation
  • Läsningar kan strömmas till mobiltelefoner eller var som helst via e-post varje minut eller under vilken tidsperiod som helst
  • Dygnet runt-meddelanden om hörbara/visuella larm skickas till användarens dator, fjärrdator, via e-post var som helst och via e-post till mobiltelefoner
  • Programmet installeras automatiskt på mindre än två minuter—– ingen användarprogrammering, inga användartryck, inga användarposter krävs: Koppla bara kabeln till instrumentet och till en USB port (eller serieport) så fångas data in
Specifikationer
Typ Datordatainsamlingssystem
Inkluderar CD, 183 cm. USB Kabel
För användning med (applikation) Fångar avläsningar permanent, visar minimum/maxvärden
För användning med (utrustning) Manometer-/tryck-/vakuummätare, minneshygrometer/termometer, utvidgad ledningsförmågasmätare och minneshygrometer/termometer