Läs mer
Fisherbrand™ Digital nyckelkedjearmbandsräknare
Produktkod. 11872710 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Visningstyp:
LCD-skärm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Visningstyp Förpackningsstorlek
11872710 LCD-skärm Varje
1 options
Produktkod. 11872710
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    158.00 SEK
    124.61 SEK / Paket med 1
    Save 33.39 SEK
    21% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-01-2027
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Lätt och lättanvänd digital nyckelkedjearmbandsräknare.
Lättläst LCD-skärm räknas till 99 999 och levereras med ett tvåårigt batteri för konstant användning. Minskar felräkningsproblem i samband med mekanisk räkneutrustning.
  • ABS-plast, O-ringstätad hölje är vatten- och stöttålig
  • Utrustad med knappklick för räkningsbekräftelse
  • Erbjuder infälld ''no accident''-återställning
  • Diameter x H: 1,88 x 0,5 tum. (47 x 13 mm)
Specifikationer
Produkttyp Digital räknare
Visningstyp LCD-skärm
Visad text 99,999
Material ABS-plast
Kvantitet 1 st
Diameter (engelska) 1,8 tum
Diameter (metrisk) 4.7 cm
Höjd (engelska) 0,5 tum
Höjd (metrisk) 1.27 cm
För användning med (applikation) Enkel att använda och felsäker räkning
Inkluderar 2 års konstant användningsbatteri