Läs mer
Electrothermal Kapillärrör för digital smältpunktsapparat
Produktkod. 11748242
Change view
Längd (metrisk):
1,5 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Produktkod. Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
11748242 1,5 mm Paket med 1000
1 options
Produktkod. 11748242 Leverantör Electrothermal Leverantörsnummer 0301067
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2755.00 SEK
    2477.36 SEK / Paket med 1000
    Save 277.64 SEK
    10% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 26-11-2026
För användning med IA9000-seriens digitala smältpunktsapparat
Kapillärrör; 1,5 mm; 1000/pack. För användning med IA9000-seriens digitala smältpunktsapparat
  • Kapillärrör
  • 1,5 mm x 1000 rör
Specifikationer
Produkttyp Kapillärrör
Inkluderar 1000 kapillärrör
Längd (engelska) 0,05 tum.
Längd (metrisk) 1,5 mm