Läs mer
Fisherbrand™ Traceable™ Digital termometer med skaft i rostfritt stål, 0,25 tum. LCD-skärm och skydd
Produktkod. 11709715 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Temperaturområde (metriskt):
-50 °C till +150 °C
-50 °C till +250 °C
-50 °C till +280 °C
-50 °C till +300 °C
Temperaturområde (engelska):
-58 °F till +302 °F
-58 °F till +482 °F
-58 °F till +536 °F
-58 °F till +572 °F
Noggrannhet:
±0,2 °C
±0,4 °C
±0,5 °C
±1 °C
±1,5 °C
Längd (metrisk) sond:
8,9 cm
20 cm
20,32 cm
28,87 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Temperaturområde (metriskt) Temperaturområde (engelska) Noggrannhet Längd (metrisk) sond unitSize
11709715 -50 °C till +300 °C -58 °F till +572 °F ±0,4 °C 8,9 cm Varje
11759715 -50 °C till +280 °C -58 °F till +536 °F ±0,4 °C 20 cm Varje
11719715 -50 °C till +150 °C -58 °F till +302 °F ±0,2 °C 20 cm Varje
11749715 -50 °C till +280 °C -58 °F till +536 °F ±1 °C 20,32 cm Varje
11729715 -50 °C till +250 °C -58 °F till +482 °F ±1 °C 28,87 cm Varje
11739715 -50 °C till +300 °C -58 °F till +572 °F ±0,5 °C 28,87 cm Varje
11789705 -50 °C till +300 °C -58 °F till +572 °F ±1,5 °C 8,9 cm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 11709715
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Lättläst handdator Traceable™ Digital termometer.
  • Längre sonder är utmärkta för att mäta provtemperaturer under omrörning i djupa kärl eller vattenbad
  • Termometrar med längre samplingshastigheter gör att termometern kan tas bort från provet före —avläsning, idealiskt när displayen är svår att avläsa i mätposition
  • För användning i kyvetter, jord, inkubatorer, petroleumprodukter och livsmedel
Certifikat
Flerpunktskalibrering på individuellt numrerade spårbart certifikat garanterar noggrannhet från ISO/IEC 17025:2005 (1750.01) kalibreringslaboratorium ackrediterat av A2LA; indikerar spårbarhet till NIST .
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 17025, A2LA, NIST
Diameter (engelska) Sond 0,14 tum.
Diameter (metrisk) sond 3.56 mm
För användning med (applikation) Mätning av temperatur i jord, kyvetter, provrör, livsmedelsprodukter, inkubatorer och petroleumkolväten
Inkluderar Spårbart certifikat, Rostfri stålsond, Skyddsväska, Silveroxidbatteri
Längd (engelska) Sond 3,5 tum
Längd (metrisk) 177 mm
Längd (metrisk) sond 8,9 cm
Material Plast
Upplösning 0,1 °C
Vikt (engelska) 1 oz.
Vikt (metrisk) 28 g
Produkttyp Digital termometer
Längd (engelska) 7 tum
Max. Temperatur (engelska) 572 °F
Max. Temperatur (metrisk) 300 °C
Min. Temperatur (engelska) -58 °F
Min. Temperatur (metrisk) -50 °C
Temperaturområde (engelska) -58 °F till +572 °F
Temperaturområde (metriskt) -50 °C till +300 °C
Kalibrerad Ja
Noggrannhet ±0,4 °C
Visa Digital LCD
Bredd (metrisk) 8 cm