Läs mer
Fisherbrand™ Traceable™ Digital termometer med skaft i rostfritt stål, 0,25 tum. LCD-skärm och skydd
Handla allt Fisherbrand Traceable ProdukterBeskrivning
Lättläst handdator Traceable™ Digital termometer.
- Längre sonder är utmärkta för att mäta provtemperaturer under omrörning i djupa kärl eller vattenbad
- Termometrar med längre samplingshastigheter gör att termometern kan tas bort från provet före —avläsning, idealiskt när displayen är svår att avläsa i mätposition
- För användning i kyvetter, jord, inkubatorer, petroleumprodukter och livsmedel
Certifikat
Flerpunktskalibrering på individuellt numrerade spårbart certifikat garanterar noggrannhet från ISO/IEC 17025:2005 (1750.01) kalibreringslaboratorium ackrediterat av A2LA; indikerar spårbarhet till NIST .
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025, A2LA, NIST |
| Diameter (engelska) Sond | 0,14 tum. |
| Diameter (metrisk) sond | 3.56 mm |
| För användning med (applikation) | Mätning av temperatur i jord, kyvetter, provrör, livsmedelsprodukter, inkubatorer och petroleumkolväten |
| Inkluderar | Spårbart certifikat, Rostfri stålsond, Skyddshylsa |
| Längd (engelska) Sond | 8 tum |
| Längd (metrisk) | 280 mm |
| Längd (metrisk) sond | 20 cm |
| Material | Plast |
| Upplösning | 0,1 °C |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?