Läs mer
Fisherbrand™ Traceable™ Digital termometer med skaft i rostfritt stål, 0,25 tum. LCD-skärm och skydd
Handla allt Fisherbrand ProdukterBeskrivning
Lättläst handdator Traceable™ Digital termometer.
- Längre sonder är utmärkta för att mäta provtemperaturer under omrörning i djupa kärl eller vattenbad
- Termometrar med längre samplingshastigheter gör att termometern kan tas bort från provet före —avläsning, idealiskt när displayen är svår att avläsa i mätposition
- För användning i kyvetter, jord, inkubatorer, petroleumprodukter och livsmedel
Certifikat
Flerpunktskalibrering på individuellt numrerade spårbart certifikat garanterar noggrannhet från ISO/IEC 17025:2005 (1750.01) kalibreringslaboratorium ackrediterat av A2LA; indikerar spårbarhet till NIST .
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | DNV, ISO 17025, A2LA |
| Diameter (engelska) Sond | 0,14 tum. |
| Diameter (metrisk) sond | 3.56 mm |
| För användning med (applikation) | Läs temperaturer i livsmedel, gaser, prover, reagenser, vattenbad och halvfasta ämnen |
| Inkluderar | Spårbart certifikat, sonde i rostfritt stål |
| Längd (engelska) Sond | 11,37 tum. |
| Längd (metrisk) | 365 mm |
| Längd (metrisk) sond | 28,87 cm |
| Material | ABS-plast |
| Upplösning | 0,1 °C |
| Visa mer |