Läs mer
Fisherbrand™ Digitala termometrar med skaft i rostfritt stål och 0,375 tum. LCD-skärm
Produktkod. 11709725 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Noggrannhet:
±0,3 °C
±1 °C
Certifikat och efterlevnad:
DNV, ISO 17025, A2LA
ISO 17025, A2LA, NIST
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Noggrannhet Certifikat och efterlevnad Förpackningsstorlek
11709725 ±1 °C ISO 17025, A2LA, NIST Varje
11739725 ±0,3 °C DNV, ISO 17025, A2LA -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11709725
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-03-2027
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Lättlästa handhållna digitala termometrar
Lättläst Fisher Scientific™ Digitala termometrar med stam av rostfritt stål är kemiskt resistenta mot syror, baser, lösningsmedel och kan användas för att mäta temperaturen på gaser, livsmedel och andra halvfasta ämnen.
  • Modeller med kort skaft är idealiska att bära i fickan
  • Längre sonder är utmärkta för att mäta provtemperaturer under omrörning i djupa kärl eller vattenbad
  • Termometrar med längre provtagningshastigheter gör att termometern kan tas bort från provet före avläsning - idealiskt när displayen är svår att läsa i mätposition
  • För användning i kyvetter, jord, inkubatorer, petroleumprodukter och livsmedel
Certifikat
Individuellt serienumrerade spårbart certifikat tillhandahålls från en ISO 17025 kalibreringslaboratorium ackrediterat av A2LA™ ; indikerar spårbarhet till standarder som tillhandahålls av NIST™ .
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 17025, A2LA, NIST
Diameter (engelska) Sond 0,15 tum.
För användning med (applikation) Mätning av temperaturer för halvfasta och trögflytande lösningar
Inkluderar Silveroxidbatteri, sonde i rostfritt stål
Längd (engelska) Sond 5,25 tum.
Längd (metrisk) 165 mm
Längd (metrisk) sond 13.3 cm
Material Plast
Upplösning 0,1 °C
Vikt (engelska) 1 oz.
Vikt (metrisk) 28 g
Produkttyp Digital termometer
Längd (engelska) 6,5 tum.
Max. Temperatur (engelska) 302 °F
Max. Temperatur (metrisk) 150 °C
Min. Temperatur (engelska) -58 °F
Min. Temperatur (metrisk) -50 °C
Temperaturområde (engelska) -58 °F till +302 °F
Temperaturområde (metriskt) -50 °C till +150 °C
Kalibrerad Ja
Noggrannhet ±1 °C
Visa Digital LCD
Bredd (metrisk) 8 cm