Läs mer
Fisherbrand™ Digitala termometrar med skaft i rostfritt stål och 0,375 tum. LCD-skärm
Produktkod. 11739725 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Noggrannhet:
±0,3 °C
±1 °C
Certifikat och efterlevnad:
DNV, ISO 17025, A2LA
ISO 17025, A2LA, NIST
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Noggrannhet Certifikat och efterlevnad unitSize
11739725 ±0,3 °C DNV, ISO 17025, A2LA -
11709725 ±1 °C ISO 17025, A2LA, NIST Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11739725
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Lättlästa handhållna digitala termometrar
Lättläst Fisher Scientific™ Digitala termometrar med stam av rostfritt stål är kemiskt resistenta mot syror, baser, lösningsmedel och kan användas för att mäta temperaturen på gaser, livsmedel och andra halvfasta ämnen.
  • Short-stem piercing models are ideal for carrying in a pocket
  • Longer probes are excellent for measuring sample temperatures while stirring in deep vessels or water baths
  • Thermometers with longer sampling rates allow thermometer to be removed from sample before reading - ideal when display is difficult to read in measuring position
  • For use in cuvets, soil, incubators, petroleum products and foods
Certifikat
Individuellt serienumrerade spårbart certifikat tillhandahålls från en ISO 17025 kalibreringslaboratorium ackrediterat av A2LA™ ; indikerar spårbarhet till standarder som tillhandahålls av NIST™ .
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad DNV, ISO 17025, A2LA
Diameter (engelska) Sond 0.15 in.
Inkluderar Traceable certificate, Silver Oxide battery, Stainless Steel probe
Längd (metrisk) 165 mm
Längd (metrisk) sond 13.3 cm
Material ABS Plastic
Upplösning 0.1°C
Vikt (engelska) 1 oz.
Vikt (metrisk) 20 g
Produkttyp Digital Thermometer
Längd (engelska) 6.5 in.
Max. Temperatur (engelska) 302°F
Max. Temperatur (metrisk) 150°C
Min. Temperatur (engelska) -58°F
Min. Temperatur (metrisk) -50°C
Temperaturområde (engelska) -58°F to +302°F
Temperaturområde (metriskt) -50°C to +150°C
Kalibrerad Yes
För användning med (utrustning) Cuvettes, soil, incubators, petroleum products and foods, wet labs, wash down areas and field use
Noggrannhet ±0,3 °C
Visa Digital
Bredd (metrisk) 8 cm