Läs mer
Fisherbrand™ Digitala termometrar med skaft i rostfritt stål, 0,375 tum. LCD-skärm och skydd
Produktkod. 11779715 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Noggrannhet:
±0,4 °C
±1 °C
Längd (engelska):
3,75 tum
4,75 tum.
5,5 tum
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11779715
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Lättlästa handhållna digitala termometrar
Lättläst Fisher Scientific™ Spårbara digitala termometrar med stam av rostfritt stål är kemiskt resistenta mot syror, baser, lösningsmedel och kan användas för att mäta temperaturen på gaser, livsmedel och andra halvfasta ämnen.
  • Short-stem piercing models are ideal for carrying in a pocket
  • Longer probes are excellent for measuring sample temperatures while stirring in deep vessels or water baths
  • Thermometers with longer sampling rates allow thermometer to be removed from sample before reading—ideal when display is difficult to read in measuring position
  • For use in cuvets, soil, incubators, petroleum products and foods
Certifikat
Individuellt serienumrerade spårbart certifikat tillhandahålls från en ISO 17025 kalibreringslaboratorium ackrediterat av A2LA™ ; indikerar spårbarhet till standarder som tillhandahålls av NIST™ .
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 17025, A2LA, NIST
För användning med (applikation) Measuring temperature in soil, cuvettes, test tubes, food products, incubators and petroleum Hydrocarbons
Inkluderar Protective case, traceable certificate and Silver Oxide battery
Längd (engelska) Sond 4.75 in.
Längd (metrisk) 95 mm
Längd (metrisk) sond 12 cm
Material Plastic
Upplösning 0.1°C
Vikt (engelska) 1.12 oz.
Vikt (metrisk) 31.7 g
Produkttyp Digital Thermometer
Längd (engelska) 3,75 tum
Max. Temperatur (engelska) 300.2°F
Max. Temperatur (metrisk) 149°C
Min. Temperatur (engelska) -67°F
Min. Temperatur (metrisk) -55°C
Temperaturområde (metriskt) -55°C to +149°C
Kalibrerad Yes
Noggrannhet ±1 °C
Visa Digital LCD
Bredd (metrisk) 8 cm