Läs mer
Fisherbrand™ Digitala termometrar med skaft i rostfritt stål, 0,375 tum. LCD-skärm och skydd
Handla allt Fisherbrand Traceable ProdukterBeskrivning
Lättläst Fisher Scientific™ Spårbara digitala termometrar med stam av rostfritt stål är kemiskt resistenta mot syror, baser, lösningsmedel och kan användas för att mäta temperaturen på gaser, livsmedel och andra halvfasta ämnen.
- Modeller med kort skaft är idealiska att bära i fickan
- Längre sonder är utmärkta för att mäta provtemperaturer under omrörning i djupa kärl eller vattenbad
- Termometrar med längre samplingshastigheter gör att termometern kan tas bort från provet före —avläsning, idealiskt när displayen är svår att avläsa i mätposition
- För användning i kyvetter, jord, inkubatorer, petroleumprodukter och livsmedel
Certifikat
Individuellt serienumrerade spårbart certifikat tillhandahålls från en ISO 17025 kalibreringslaboratorium ackrediterat av A2LA™ ; indikerar spårbarhet till standarder som tillhandahålls av NIST™ .
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (engelska) Sond | 0,19 tum |
| Inkluderar | Sond i rostfritt stål, skyddsfodral, Silveroxidbatteri |
| Längd (metrisk) | 121 mm |
| Material | Plast |
| Upplösning | 0,1 °C |
| Vikt (engelska) | 1,12 oz. |
| Vikt (metrisk) | 31.7 g |
| Produkttyp | Digital termometer |
| Längd (engelska) | 4,75 tum. |
| Max. Temperatur (engelska) | 572 °F |
| Visa mer |