Läs mer
Fisherbrand™ Dust'It™ Blower
Produktkod. 11794336 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Mått (L x B):
5,7 x 12,7 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 3
Produktkod. Mått (L x B) Förpackningsstorlek
11794336 5,7 x 12,7 cm Paket med 3
1 options
Produktkod. 11794336
Bidra till ett säkrare och effektivare laboratorium
Använd kampanjkoden 28026
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 04-01-2027
Kraftfull lampdamm blåser med kraft bort damm, ludd och smuts med högtrycks, prickiga luftstrålar.
  • Att variera 'squeeze' ger kontrollerad leverans
  • En envägsinsugsventil högst upp hindrar luft/damm från att dras genom spetsen
  • Icke-ledande plasthylssas förhindrar repor och möjliggör rengöring av optiska linser, slides, kretskort och cuvets
  • Idealiskt för ömtålig, svårrenlig och otillgänglig utrustning
  • Miljövänlig
Specifikationer
Produkttyp Dammblåsare It™
Borstmaterial Hold (Håll)
Borsttyp Hold (Håll)
Färgkodad Nej
Form Aerosol
Typ av handtag Hold (Håll)
Doft Oparfymerad
Sterilitet Icke-steril
Mått (L x B) 5,7 x 12,7 cm
För användning med (applikation) Kraftfull lampdamm blåser med kraftfull bort damm, ludd och smuts med högtryck, prickiga luftstrålar
Volym (engelska) 2 oz.
Volym (metrisk) 56.7 g