Läs mer
Fisherbrand™ Econo Traceable™ Kylskåpstermometer, Econo Spårbar termometer
Produktkod. 11719765 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Noggrannhet:
±0,5 °C
±1 °C
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Noggrannhet unitSize
11719765 ±0,5 °C Varje
11812592 ±1 °C Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11719765
Innehåller
1,5V silveroxidbatteri med lång livslängd
Prisvärd kyltermometer med lättöverskådlig display
Fisher Scientific™ Econo spårbara kyltermometrar är idealiska för att övervaka temperaturer i förråd, labb, kontor, fläktar och skåp. Med lättöverskådlig display.
  • Växlingsbar° F/° C temperaturområde
  • Always-hold™ sugkoppen tillåter säker placering var som helst i kylskåpet; medföljer också Velcro™ fästelement
  • Displayen uppdateras var 30:e sekund; gör det möjligt att fånga avläsning utan någon effekt från öppen kylskåpsdörr
  • Lättöverskådlig, LCD-sifferhöjd är 0,5 tum.
  • Noggrannhet är± °1 C i intervallet 0 till 25 °C och± 1,5 °C utanför intervallet; upplösning på 0,1°
Beställningsinfo
  • Mått: 1 x 2,5 x 0,37 tum. (2,5 x 6,4 x 1,1 cm)
  • Vikt: 0,5 oz. (14,17 g)
Certifikat
Individuellt serienumrerade spårbart certifikat tillhandahålls från en ISO 17025 kalibreringslaboratorium ackrediterat av A2LA™ ; indikerar spårbarhet till standarder som tillhandahålls av NIST™ .
Specifikationer
Mått (L x B x H) 0,39 x 1 x 2,5 tum. (1 x 2,5 x 6,4 cm)
För användning med (applikation) Övervakning av temperatur i förråd, labb, kontor, fläktar och skåp
Höjd (engelska) 2,5 tum
Höjd (metrisk) 6.4 cm
Inkluderar 1,5V Silveroxidbatteri
Längd (metrisk) 10 mm
Material Plast
Upplösning 0,1 °C
Vikt (engelska) 0,5 oz.
Vikt (metrisk) 10 g
Bredd (engelska) 1 tum
Produkttyp Econo spårbar ultratermometer
Längd (engelska) 0,39 tum
Max. Temperatur (engelska) 131 °F
Max. Temperatur (metrisk) 55 °C
Min. Temperatur (engelska) 14,2 °F
Min. Temperatur (metrisk) -10 °C
Temperaturområde (engelska) 14,2 °F till 131 °F
Temperaturområde (metriskt) -9,9 °C till +55 °C
Kalibrerad Ja
Noggrannhet ±0,5 °C
Visa Digital LCD
Bredd (metrisk) 2.5 cm