Läs mer
Fisherbrand™ Elektrodhållare
Produktkod. 11784336 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Förpackningsstorlek
11784336 Varje
1 options
Produktkod. 11784336
Driv din forskning inom förnybar energi
Använd kampanjkoden 28029
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Hanterar flera pH- och konduktivitetsavläsningar snabbt med minskat elektrodbrott. Fisherbrand Elektrodhållare accepterar alla märken av standardelektroder; sträcker sig 21 tum och svänger 360° ; designad för smidig rörelse och enkel användning.
  • Ledad i tre punkter, svänger armhållaren i valfri riktning (360° ) medan hållaren håller elektroden i vertikalt läge
  • Sträcker sig till 21 tum. (53 cm) från vägd 8 tum. (20 cm), bas i pressgjuten metall
  • Rymmer standardglas, referens- och kombinationselektroder samt temperatur- och konduktivitetssonder
  • Fjädermotvikt för smidig fingertoppskontroll och stabilitet
Specifikationer
Typ Hållare
För användning med (applikation) pH