Läs mer
Fisherbrand™ Enviro-Meter™
Produktkod. 11784196 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Räckvidd (Lux):
0 till 20 000 lux, 1 800 till 20 000 lux
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Räckvidd (Lux) Förpackningsstorlek
11784196 0 till 20 000 lux, 1 800 till 20 000 lux Varje
1 options
Produktkod. 11784196
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2035.00 SEK
    1651.11 SEK / Paket med 1
    Save 383.89 SEK
    18% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-01-2027
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
Typ-K pärlförsedd extern termometersond med 4 fot. (122 cm) kabel, handledsrem och 9V batteri.
Fungerar som ljusmätare, vindmätare, luftfuktighetsmätare och termometer allt —i en enhet
Multifunktion Fisher Scientific™ Enviro-Meter™ fungerar som en ljusmätare och vindmätare, en fuktighetsmätare och en termometer.
  • Lätt och kompakt fodral tillåter enhandsmanövrering
  • Ljusstark LCD-skärm möjliggör enkel läsbarhet
  • HOLD-knappen fångar avläsningar för att registrera resultat
  • MAX./MIN-knappen visar högsta och lägsta avläsning över någon tidsperiod
Specifikationer
  • RH-intervall: 10,0 till 95,0 % RH
  • RH-upplösning: 0,1 % RH
  • RH-noggrannhet:± 4 % RH under 70 %,± (4 % av avläsningen +1,2 % RH) över 70 %
  • Sondtemperaturområde: -100° till 1300 °C ( -148° till 2372 °F)
  • Sondtemperaturupplösning: 0,1° (° C och° F)
  • Sondtemperaturnoggrannhet: ±(1 % av avläsning +1 °C)
  • Antal sonder: en intern omgivningssond
  • Omgivningstemperaturområde: 0 till ° 50 °C (32° till 122 °F)
  • Omgivande temperaturupplösning: 0,1°
  • Omgivningstemperatur noggrannhet: ±(1 % av avläsning +1 °C)
  • Lufthastighetsområde: 0,40 till 30 m/sek., 1,4 till 108 km/h, 80 till 5910 fot/min, 0,9 till 67 miles per timme, 0,8 till 58,3 knop (nautiska mil per timme)
  • Lufthastighetsupplösning: 0,1 m/sek., 0,1 km/h, 1 fot/min, 0,1 m/h, 0,1 knop
  • Lufthastighetsnoggrannhet:± 3 eller 4 % av full skala
Specifikationer
Typ Enviro-Meter
Noggrannhet (Lux) ±5% av läsning och± 8 siffror
Inkluderar Typ-K pärlförsedd extern termometersond med 4 fot. (122 cm) kabel, handledsrem och 9V batteri
Range (fotljus) 0 204,0 Fc, 170 till 2 000 Fc
Räckvidd (Lux) 0 till 20 000 lux, 1 800 till 20 000 lux
Upplösning (Lux) 1 lux
Vikt (metrisk) 170 g
Visa LCD