Läs mer
Fisherbrand™ Fyllningslösningar för accumet™ Dubbla kopplingsreferenselektroder
Handla allt Fisherbrand Produkter
För användning med (utrustning):
accumet Dubbel kopplingsreferenselektrod yttre kammare
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
För användning med accumet™ Dubbla kopplingsreferenselektroder.
Fem 60 ml flaskor
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | accumet Dubbel kopplingsreferenselektrod yttre kammare |
| Typ | Fyllningslösning |
| Inkluderar | 5 x 60 mL bottles |
| Korsning | Dubbel |