Läs mer
Fisherbrand™ Fyllningslösningar för accumet™ ISE Elektroder, Fluor
Produktkod. 12952920 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
Accumetklorid ISE-elektrod
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
12952920 Accumetklorid ISE-elektrod Varje
1 options
Produktkod. 12952920
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1220.00 SEK
    878.95 SEK / Paket med 1
    Save 341.05 SEK
    27% Av
 Begränsad artikel
I lager
För användning med accumet™ ISE elektroder.
Fem 60 ml flaskor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
För användning med (utrustning) Accumetklorid ISE-elektrod
Typ Fyllningslösning
Typ av fyllningslösning Klorid
Inkluderar Fem 60 ml flaskor
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.