Läs mer
Fisherbrand™ Fotkontakt för modell 50 och 120 Sonic Dismembrator
Produktkod. 12961161 Handla allt Fisherbrand Produkter
För användning med (utrustning):
Modell 120/50 sonic dismembrator
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12961161
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Slå på och av systemet på distans med hjälp av fotkontakten för modell 120/50 Sonic Dismembrator.
Detta Fisher Scientific™ fotkontakten är designad för användning med Model 50 Sonic Dismembrators.
  • Slå på och av systemet på distans
  • För användning med Model 120/50 Sonic Dismembrator
Specifikationer
Produkttyp Fotkontakt
Beskrivning Fotkontakt för fjärraktivering
För användning med (utrustning) Modell 120/50 sonic dismembrator
Inkluderar 120 tums kabel