Läs mer
Fisherbrand™ Kyl/Frys/Rumstermometer
Produktkod. 12712277 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Temperaturområde (metriskt):
Rumstemperatur: -10 °C till +50 °C; Kyl till frys Temperatur: -50 °C till +70 °C
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Temperaturområde (metriskt) Förpackningsstorlek
12712277 Rumstemperatur: -10 °C till +50 °C; Kyl till frys Temperatur: -50 °C till +70 °C Varje
1 options
Produktkod. 12712277
Bästsäljare. Mega besparingar.
Använd kampanjkoden 27997
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Med frys/rumstemperaturdisplay.
  • Larminställning för hög/låg temperatur
  • Max./Min. temperaturminne
  • Vattentät kylsensor
  • °C/° F utbyte
Specifikationer:
  • Mätområde:
    • -10° till +°50 C/14° till 122 °F (rumstemperatur)
    • -50° till +70 °C/-58° till +158 °F (kyl/frys temperatur)
  • Displaystorlek: 26 x 12 mm
  • Produktstorlek: 63 x 48 x 12 mm
  • Sensorsladdlängd: 1000 mm
  • Batteri: 1,5 V, storlek A76 eller motsvarande x 1 st
  • Flerpunktskalibrering på en individuellt numrerad Traceable™ Certifikat som garanterar noggrannhet från ett ISO/IEC 17025:2017 (1750.01) kalibreringslaboratorium ackrediterat av A2LA
Specifikationer
Mått (L x B x H) 63 x 48 x 12 mm
Visa mått 26 x 12 mm
Längd (metrisk) 8 cm
Längd (metrisk) kabel 1000 mm
Material Plast
Sondtyp Vattentät
Produkttyp Kyl/Frys/Rumstermometer
Max. Temperatur (engelska) 158 °F
Max. Temperatur (metrisk) 70 °C
Min. Temperatur (engelska) -58 °F
Min. Temperatur (metrisk) -50 °C
Temperaturområde (engelska) Rumstemperatur: 14 °F till 122 °F; Kylskåp° till frystemperatur: -58 °F till +158 °F
Temperaturområde (metriskt) Rumstemperatur: -10 °C till +50 °C; Kyl till frys Temperatur: -50 °C till +70 °C
Kalibrerad Nej
Visa Digital
Bredd (metrisk) 6 cm