Läs mer
OHAUS™ Frontier™ 5306 Mini Centrifuge Tillbehör, Adaptrar
Produktkod. p-6765040 Handla allt Ohaus Produkter
Kapacitet:
8 x 0.2 mL
8 x 0.5 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 8
Produktkod. 15816622
Brand: OHAUS™ 30129561
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
För användning med Frontier 5306 Mini Centrifuge
  • 0,2 ml centrifugröradapter
  • Rymmer upp till 8 rör
  • 0,2 ml centrifugröradapter
  • Rymmer upp till 8 rör
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Adapter
Kapacitet 8 x 0.2 mL
För användning med (utrustning) Frontier 5306 minicentrifug
Beskrivning Adapter, 0,2ml Tube x8, FC5306
Rörstorlek 0.2 mL
Antal per förpackning 8 stycken
Spänning 0/1 V