Läs mer
OHAUS™ Frontier™ 5306 Mini Centrifuge Tillbehör, rotorer
Produktkod. 15806622 Handla allt Ohaus Produkter
Kapacitet:
4 x 0.2 mL PCR8
8 x 1.5/2 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15806622
Brand: OHAUS™ 30129560
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
För användning med Frontier 5306 Mini Centrifuge
Frontier rotors extend the functionality of Frontier centrifuges by increasing the number of tubes of varied types and sizes that can be used in conjunction with each of the centrifuge models. Easy to clean and operate, the rotors are durably constructed to withstand demanding centrifugation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Rotor, 0,2 ml PCR8 x4, FC5306
Material Polypropen
Typ Rotor
Kapacitet 4 x 0.2 mL PCR8
Max. RCF 2,260,000 x g
Max. Hastighet 6,000 rpm
Nettovikt 12.200 g
För användning med (utrustning) Frontier 5306 Mini Centrifuge
Vinkel 45°
Inkluderar Vinkelrotor 4 x 8 rör PCR-strips
Bioinneslutning Ja, när det används med bioinneslutningslock