Beskrivning
Frontier-rotorer förlänger funktionaliteten hos Frontier-centrifuger genom att öka antalet rör av olika typer och storlekar som kan användas tillsammans med varje centrifugmodell. Rotorerna är lätta att rengöra och använda, och är hållbart konstruerade för att klara krävande centrifugering.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Rotor, 1,5/2ml x8, FC5306 |
| Material | Polypropen |
| Typ | Rotor |
| Kapacitet | 8 x 1,5/2 ml |
| Max. RCF | 38,800 x g |
| Max. Hastighet | 6,000 rpm |
| För användning med (utrustning) | Frontier 5306 Mini Centrifuge |
| Vinkel | 45° |
| Inkluderar | Vinkelrotor 8 x 1,5/2,0mL |
| Bioinneslutning | Ja, när de används med biocontainmentlock |