Läs mer
Fisherbrand™ Kraftiga Vortex-blandare
Handla allt Fisherbrand Produkter
Spänning:
230 V
Hastighetsintervall:
300 till 3500 rpm
Controllertyp:
Analog
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Innehåller
Cup head, Universal Holder with cover, foam microtube insert for (38) 1.5 to 2.0mL microtubes and a 92 in. (234cm) detachable, three-wire cord and plug (230V available).
- Designad för kontinuerlig drift
- Kraftig design och effektiv motor gör att blandaren kan arbeta i kontinuerlig drift och hantera alla tillbehör över hela hastighetsområdet
- 5 års garanti
Standardmodell
- Analog mixer med variabel hastighet
- Välj mellan två driftsätt: Beröringsläge för blandningsrör när kopphuvud eller universalhållare med lock är nedtryckt; På-läge när någon av tillbehören används för kontinuerlig drift
- Kontroller: 3-vägs strömbrytare; hastighetsratt: variabel 1 –10 rattmarkeringar
- För applikationer som kräver repeterbara resultat
- Styrplatta och LED-displayer
- Exakta hastighets- och tidsresultat
- Mikroprocessorkontroll: 3-vägs strömbrytare, LED-display för tid/hastighet upp/ner knappar för börvärdeskontroll
- Timern visar förfluten tid eller när den programmeras till en användardefinierad tidsgräns, stängs enheten av när tiden når noll
- Välj mellan två driftsätt: Touch-läge som aktiverar blandning när du trycker ner koppens huvud; Kontinuerligt läge vid användning av tillbehör
Certifikat
CSA-listad, CE-märkt
Garanti
5 års garanti
Specifikationer
Specifikationer
| Bana | 4.9 mm |
| Hastighetsintervall | 300 till 3500 rpm |
| Elektriska krav | 230 V, 50/60 Hz |
| Spänning | 230 V |
| Wattal | 30 W |
| Amperage | 0,13 A |
| Produkttyp | Vortex-mixer |
| Pluggtyp | US-kontakt |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| Mått (L x B) | 9,5 x 6,6 tum. (24,1 x 16,8 cm) |
| Visa mer |