Läs mer
Fisherbrand™ Kraftiga Vortex-blandare
Produktkod. p-3831986 Handla allt Fisherbrand Produkter
Spänning:
230 V
Hastighetsintervall:
300 till 3500 rpm
Controllertyp:
Analog
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15579014
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
Cup head, Universal Holder with cover, foam microtube insert for (38) 1.5 to 2.0mL microtubes and a 92 in. (234cm) detachable, three-wire cord and plug (230V available).
Stark, konsekvent blandningsverkan för upp till 8 mikroplattor med valfria tillbehör.
  • Designad för kontinuerlig drift
  • Kraftig design och effektiv motor gör att blandaren kan arbeta i kontinuerlig drift och hantera alla tillbehör över hela hastighetsområdet
  • 5 års garanti
Standardmodell
  • Analog mixer med variabel hastighet
  • Välj mellan två driftsätt: Beröringsläge för blandningsrör när kopphuvud eller universalhållare med lock är nedtryckt; På-läge när någon av tillbehören används för kontinuerlig drift
  • Kontroller: 3-vägs strömbrytare; hastighetsratt: variabel 1 –10 rattmarkeringar
Avancerad modell
  • För applikationer som kräver repeterbara resultat
  • Styrplatta och LED-displayer
  • Exakta hastighets- och tidsresultat
  • Mikroprocessorkontroll: 3-vägs strömbrytare, LED-display för tid/hastighet upp/ner knappar för börvärdeskontroll
  • Timern visar förfluten tid eller när den programmeras till en användardefinierad tidsgräns, stängs enheten av när tiden når noll
  • Välj mellan två driftsätt: Touch-läge som aktiverar blandning när du trycker ner koppens huvud; Kontinuerligt läge vid användning av tillbehör
Certifikat
CSA-listad, CE-märkt
Garanti
5 års garanti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bana 4.9 mm
Hastighetsintervall 300 till 3500 rpm
Elektriska krav 230 V, 50/60 Hz
Spänning 230 V
Wattal 30 W
Amperage 0,13 A
Produkttyp Vortex-mixer
Pluggtyp US-kontakt
Frekvens 50/60 Hz
Mått (L x B) 9,5 x 6,6 tum. (24,1 x 16,8 cm)
Längd (engelska) 9,85 tum.
Längd (metrisk) 24.1 cm
Bredd (engelska) 6,6 tum.
Bredd (metrisk) 16.8 cm
Controllertyp Analog
Modell Standard