Läs mer
Fisherbrand™ Isotemp™ 4100 H14P öppna uppvärmda PPO-badcirkulatorer
Handla allt Fisherbrand Produkter
Elektriska krav:
230 V, 50 Hz, 8 A
Kapacitet (metrisk):
11,3 till 14,1 L
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Dessa ekonomiska cirkulationspumpar med öppet bad använder vatten som värmeöverföringsvätska. Badkar har integrerade grepp och stöd och är försedda med bryggplattor för placering av styrhuvudet.
- Värmekapacitet upp till 1000 watt
- Med 14-liters badkar
- Det mest ekonomiska valet för ett värmebad
Temperaturområde: Omgivningstemperatur till +100 °C
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 11,3 till 14,1 L |
| Flödeshastighet | 17 l/min. |
| Pumptyp | Kraft |
| Temperaturområde | Ambient +10° till 100 °C |
| Typ | Isotemp™ Öppen uppvärmd badcirkulator |
| Material | Polyfenylenoxid |
| Max. Tryck | 310 mbar |
| Modell | 4100 H14P |
| Temperaturstabilitet | ±0,5 °C |
| Mått (D x B x H) Inredning | 132.1 x 132.1 x 160 mm |
| Visa mer |