Läs mer
Fisherbrand™ Isotemp™ 4100 H5P öppna uppvärmda PPO-badcirkulatorer
Produktkod. p-4895366 Handla allt Fisherbrand Produkter
Elektriska krav:
230 V 60 Hz
Modell:
4100 H5P
Kapacitet (metrisk):
4,5 till 5,3 L
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11366661
Only null left
Add to basket
Add to basket
Öppna uppvärmda bad är gjorda av mycket styv polyfenylenoxid (PPO) och är termiskt resistenta upp till +100 C, °vilket gör dem till ett utmärkt alternativ till rostfritt stål.
Dessa ekonomiska cirkulationspumpar med öppet bad använder vatten som värmeöverföringsvätska. Badkar har integrerade grepp och stöd och är försedda med bryggplattor för placering av styrhuvudet.
  • Värmekapacitet upp till 1000 watt
  • Med 5-liters badkar
  • Det mest ekonomiska valet för ett värmebad
Temperaturområde: Omgivningstemperatur till +100 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kapacitet (engelska) 1,19 till 1,4 gal.
Kapacitet (metrisk) 4,5 till 5,3 L
Flödeshastighet 17 l/min.
Pumptyp Kraft
Temperaturområde Ambient +10° till 100 °C
Typ Isotemp™ Öppen uppvärmd badcirkulator
Värmekapacitet 1.2 kW
Material Polyfenylenoxid
Modell 4100 H5P
Temperaturstabilitet ±0,5 °C
Mått (L x B x H) 15,3 x 7,5 x 13,7 tum. (38,8 x 19 x 34,7 cm)
Längd (engelska) 15,3 tum
Längd (metrisk) 38.8 cm
Bredd (engelska) 7,5 tum
Bredd (metrisk) 19 cm
Höjd (engelska) 13,7 tum
Höjd (metrisk) 34.7 cm
Vikt (engelska) 11.9 lb.
Vikt (metrisk) 5.4 kg
Elektriska krav 230 V 60 Hz
Spänning 230 V
Frekvens 50 Hz