Läs mer
Fisherbrand™ Isotemp™ 4100 H6A öppna uppvärmda akrylbadcirkulatorer
Handla allt Fisherbrand ProdukterBeskrivning
Värdefullt för kunder som behöver observera appliceringsbeteendet i badet
- Värmekapacitet upp till 1000 watt
- Med 6-liters badkar
- Enkel provvisning under drift
Temperaturområde: Omgivningstemperatur till +80 °C
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (engelska) | 185,9 till 236,6 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 5,5 till 7,0 L |
| Flödeshastighet | 17 l/min. |
| Pumptyp | Kraft |
| Temperaturområde | 10 °C till 80 °C |
| Typ | Isotemp™ Öppen uppvärmd akrylbadcirkulator |
| Värmekapacitet | 1.2 |
| Max. Tryck | 310 mbar |
| Temperaturstabilitet | ±0,5 °C |
| Mått (L x B x H) | 16 x 7,4 x 13,3 tum. (40,6 x 18,7 x 33,7 cm) |
| Visa mer |