Läs mer
Fisherbrand™ Isotemp™ -86°C Ultra-Low Temperature Chest Freezers, 12.7 cu. ft.
Produktkod. 12696025 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Elektriska krav:
230 V 50 Hz
Amperage:
12 A
Frekvens:
50 Hz
Spänning:
230 V
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Elektriska krav Amperage Frekvens Spänning Förpackningsstorlek
12696025 230 V 50 Hz 12 A 50 Hz 230 V Varje
1 options
Produktkod. 12696025
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Improved compressor technology and user-friendly control panels
These Isotemp chest freezers feature improved compressor technology, user-friendly control panels and standard RS-232 and 4-20mA outputs. The two-stage refrigeration system has a compressor which allows for quiet and reliable performance. The control panel allows for user-defined alarms and setpoints and feature audible and visual alarms.
  • Standard RS232 and 4-20mA outputs allow for easy connection of independent monitoring devices
  • State-of-the-art control with intuitive settings controls temperature, alarm setpoints, audible/visual alarm and 12-character message system
  • Optional CO2 and LN2 safety back-up systems provide additional product protection in the event of a power or mechanical failure
Long-term storage of biological and chemical samples.
Garanti
  • US and Canada: Two years parts and labor
  • Outside North America: 16 months, parts; additional 44 months compressor parts
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ CO2, LN2
Kapacitet (engelska) 12.7 cu. ft.
Kapacitet (metrisk) 359.6 L
Temperaturområde -58°F to -122.8°F
Exteriör finish Stainless Steel
Stil Chest
Kontrolltyp Microprocessor
För användning med (utrustning) Long term storage of biological and chemical sample
Hamnar RS232, 4 to 20mA
Garanti 2 Years
Avfrosta Manual
Mått (D x B x H) Inredning 18.5 x 42.5 x 28 in. (47 x 108 x 71.1 cm)
Mått (L x B x H) Exteriör 33.4 x 72 x 40.5 in. (84.8 x 182.9 x 102.9 cm)
Djup (engelska) Exteriör 33.4 in.
Depth (engelska) Interiör 18.5 in.
Djup (metrisk) Exteriör 84.8 cm
Djup (metrisk) interiör 47 cm
Höjd (engelska) Exteriör 40.5 in.
Höjd (engelska) Interiör 28 in.
Höjd (metrisk) Exteriör 102.9 cm
Höjd (metrisk) interiör 71.1 cm
Längd (engelska) Exteriör 33.4 in.
Längd (metrisk) Exteriör 84.8 cm
Bredd (engelska) Exteriör 72 in.
Bredd (engelska) Interiör 42.5 in.
Bredd (metrisk) Exteriör 182.9 cm
Bredd (metrisk) Interiör 108 cm
Amperage 12 A
Spänning 230 V
Elektriska krav 230 V 50 Hz
Frekvens 50 Hz
Kylmedel CFC-free
Vikt (engelska) 716 lb.
Vikt (metrisk) 325 kg