Läs mer
Fisherbrand™ Isotemp™ -°86 C Ultra-låg Temperatur Frys, 3 kub. ft.
Handla allt Fisherbrand Traceable ProdukterBeskrivning
Dessa Isotemp-frysar har förbättrad kompressorteknik, användarvänliga kontrollpaneler och standardutgångar RS-232 och 4-20mA. Tvåstegs kylsystemet har en kompressor som möjliggör tyst och pålitlig prestanda. Kontrollpanelen tillåter användardefinierade larm och börvärden och har hörbara och visuella larm.
- Standard RS232 och 4-20mA utgångar möjliggör enkel anslutning av oberoende övervakningsenheter
- Toppmodern kontroll med intuitiva inställningar styr temperatur, larmbörvärden, ljud-/visuellt larm och 12-teckens meddelandesystem
- Valfria säkerhetsbackup-system för CO 2 och LN 2 ger ytterligare produktskydd i händelse av strömavbrott eller mekaniskt fel
Långtidslagring av biologiska och kemiska prover.
Garanti
USA och Kanada: Två år delar och arbete; Utanför Nordamerika: 16 månader, delar; ytterligare 44 månaders kompressordelar
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | CO2, LN2 |
| Kapacitet (engelska) | 3 cu. ft. |
| Kapacitet (metrisk) | 84.9 L |
| Temperaturområde | -58°F to -122.8°F |
| Stil | Bröst |
| Kontrolltyp | Microprocessor |
| För användning med (utrustning) | Long term storage of biological and chemical sample |
| Hamnar | RS232, 4 to 20mA |
| Garanti | 2 år |
| Avfrosta | Manuell |
| Visa mer |