Läs mer
Fisher Scientific™ Badcirkulatortillbehör: VVS-paket
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Typ:
VVS-kit, isolerad
VVS-sats, oisolerad
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
VVS-satser för användning med badcirkulatorer och kylare
- VVS-sats
- Material: Viton
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Thermo Scientific cirkulerande bad |
| Temperaturområde | -25 °C till +100 °C |
| Typ | VVS-sats, oisolerad |
| Inkluderar | Paketet innehåller (4) klämmor och (2) 5 fot. Viton rör (oisolerad), temperaturområde på -30 C °till+ 200 C, °12 mm |
| Material | Viton Slang |