Läs mer
Fisher Scientific™ Badcirkulatortillbehör: VVS-paket
Produktkod. p-4903638 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Typ:
VVS-kit, isolerad
VVS-sats, oisolerad
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11637998
Brand: Fisher Scientific™ 1600147
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
VVS-satser för användning med badcirkulatorer och kylare
  • VVS-sats
  • Material: Viton
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Isotemp™ cirkulerande bad
Temperaturområde -25 °C till +100 °C
Typ VVS-kit, isolerad
Material Viton